11-0780
Acido formico
JIS special grade, ≥98.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Densità del vapore
1.6 (vs air)
Tensione di vapore
44.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1004 °F
Limite di esplosione
57 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
P. ebollizione
100-101 °C (lit.)
Punto di fusione
8.2-8.4 °C (lit.)
Densità
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
121.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49.5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?