07-4480
Dimethylglyoxime
JIS special grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
2,3-Butanedione dioxime, Diacetyldioxime
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
240-241 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=N/O)\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h7-8H,1-2H3/b5-3+,6-4+
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges