05-0975
Hydroxyapatite
SAJ first grade, 98.0-103.0%
Sinonimo/i:
Calcium phosphate hydroxide, Durapatite, Hydroxylapatite
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
98.0-103.0%
Forma fisica
powder
Disponibilità
available only in Japan
Stringa SMILE
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1