01-4440
Ammonium hydrogen difluoride
SAJ special grade, ≥98.5%
Sinonimo/i:
Ammonium bifluoride, Etching powder
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥98.5%
Forma fisica
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
125 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges