Documenti fondamentali
77004
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium hydrogen difluoride solution
~50% in acetonitrile
Sinonimo/i:
TBABF, Tetrabutylammonium bifluoride, Tetrabutylammonium difluoride
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)4N(HF2)
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.47
Beilstein:
4729304
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solution
Livello qualitativo
Concentrazione
~50% in acetonitrile
Impurezze
≤1% water
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[F-].F[H].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.2FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;/h5-16H2,1-4H3;2*1H/q+1;;/p-1
ZHBDKVWQJKYIFF-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
  • Used as an etchant for silica films
Reactant for:
  • Nucleophilic fluorination
  • Ring-opening fluorination reaction
  • Substitution reactions
Altre note
Efficient fluorinating agent
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
<50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< 10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
P. Bosch et al.
Tetrahedron Letters, 28, 4733-4733 (1987)
F. Camps et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4294-4294 (1989)