01-3540
6-Aminocaproic acid
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
ε-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, EACA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥99.0%
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
207 °C
207-209 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PLAT(5327) , PLG(5340)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?