Merck
Tutte le immagini(5)
Key Documents
HSMGTKB
Roche
Kit di genotipizzazione KAPA HotStart Mouse
Sinonimo/i:
genotipizzazione, mouse genotyping
About This Item
Codice UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.55
impiego
sufficient for 100 reactions (KK7351)
sufficient for 100 reactions
sufficient for 500 reactions (KK7352)
sufficient for 500 reactions
Livello qualitativo
Durata
≤18 mo.
Caratteristiche
dNTPs included
hotstart
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
PCR: suitable
genotyping: suitable
input
crude DNA
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
I kit KAPA HotStart® Mouse Genotyping includono il KAPA Express Extract contenente un′innovativa proteasi termostabile e un sistema tampone coi quali in meno di 15 minuti è possibile estrarre DNA pronto per la PCR dal tessuto di topo. E′ inoltre inclusa la miscela di genotipizzazione KAPA2G Fast Genotyping Mix con colorante, che contiene una DNA polimerasi ingegnerizzata mediante il metodo dell′evoluzione diretta per ottenere processività e velocità elevate. L′associazione di KAPA Express Extract e KAPA2G Fast Genotyping Mix consente di estrarre e amplificare in modo affidabile frammenti di DNA da tessuto di topo in 1 ora soltanto, con notevole risparmio di tempo rispetto ai protocolli convenzionali che richiedono ≥1 giorno. Il kit KAPA HotStart Mouse Genotyping è concepito per effettuare rapidamente l′estrazione e l′amplificazione del DNA da tessuti murini.
Applicazioni
Il kit KAPA HotStart® Mouse Genotyping e stato utilizzato per:
  • estrazione e amplificazione del DNA da tessuto di coda, orecchio o dito di topo
  • estrazione e amplificazione di DNA da altri tessuti animali
Caratteristiche e vantaggi
Migliore resa, tempo di risposta e affidabilità
  • DNA pronto per la PCR ottenuto in soli 15 minuti.
  • Manipolazione minima, con conseguente riduzione del rischio di perdita o contaminazione del campione.
  • Stampo sufficiente per più saggi; facilmente graduato per gestire i campioni su 96 pozzetti.
  • Amplificazione rapida e affidabile dei frammenti di DNA in un vasto intervallo di contenuti in GC e lunghezza amplicone.
Ottiene prestazioni superiori rispetto ai metodi e ai kit commerciali di estrazione grezza
  • Migliori tempi di risposta
  • Maggiore specificità
  • Costo ridotto
Note rapide:
  • DNA estratto da tessuto di coda, orecchio o dito di topo pronto per la PCR in 15 minuti.
  • Diluire 10 volte l′estratto di DNA prima della PCR in Tris-HCl 10 mM (pH 8,0-8,5) e usare 1 μL di DNA per una reazione da 25 μL.
  • Gli estratti sono stabili a -20 °C per >6 mesi.
  • La miscela per genotipizzazione KAPA2G Fast (HotStart) contiene la DNA polimerasi ingegnerizzata KAPA2G Fast per PCR rapida insieme al tampone, MgCl2 (1,5 mM a 1x) e dNTP (0,2 mM ciascuno a 1x).
  • Nella miscela per genotipizzazione KAPA2G Fast è incluso il colorante di carico per elettroforesi, per cui è possibile caricare direttamente i prodotti della PCR sui gel di agarosio per l′analisi.
  • Usare un tempo di annealing di 15 sec, con un′estensione di 15 sec per gli ampliconi <1 kb, o un′estensione di 15-30 sec/kb per ampliconi più lunghi.
Qualità
Tutti i componenti contenuti nei kit di genotipizzazione KAPA HotStart Mouse sono sottoposti a rigorosi test di controllo di qualità, sono privi di attività contaminanti eso ed endonucleasiche e soddisfano stringenti criteri per quanto riguarda la contaminazione da DNA.
Nota sulla preparazione
Prima dell′uso, assicurarsi sempre che il prodotto sia stato completamente scongelato e miscelato. Per l′uso a breve termine, i reagenti possono essere conservati a 4°C, al massimo per un mese. Per lo stoccaggio a lungo termine, riportarli a -20 °C. Se tutti i componenti sono stati maneggiati con cura e non sono stati contaminati, si può prevedere che il kit non venga compromesso se inavvertitamente lasciato a temperatura ambiente per un breve periodo di tempo (fino a 3 giorni).
Altre note
Solo per fini di ricerca. Non usare in procedure diagnostiche.
Note legali
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • KAPA Express Extract Enzyme 1 U/µL
  • 10X KAPA Express Extract Buffer
  • 2X KAPA2G Fast HotStart® Genotyping Mix with dye
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT SE 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
5-HT2A receptor deficiency alters the metabolic and transcriptional, but not the behavioral, consequences of chronic unpredictable stress.
Jaggar M, et al.
Neurobiology of stress, 7, 89-102 (2017)
Discovery of a new path for red blood cell generation in the mouse embryo.
Pinheiro I, et al.
bioRxiv, 309054-309054 (2018)
Namit Kumar et al.
Development (Cambridge, England), 146(5) (2019-02-13)
Lineage-restricted transcription factors, such as the intestine-specifying factor CDX2, often have dual requirements across developmental time. Embryonic loss of CDX2 triggers homeotic transformation of intestinal fate, whereas adult-onset loss compromises crucial physiological functions but preserves intestinal identity. It is unclear
Articoli
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.