Documenti fondamentali
ZUFPREUN0
Milli-Q
Unità UF di pretrattamento 3/4"
Removes contaminants from tap water with fouling index above system specifications
About This Item
Codice UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
Ingresso CA/CC
6 V
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
22 kg operating weight (48.5 lb)
unit H × W × D
129 cm (50.8 in.) × 30 cm (11.8 in.) × 25 cm (9.8 in.)
Compatibilità
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Descrizione generale
Questa unità di pretrattamento ad ultrafiltrazione (UF) rimuove particolati sospesi, microrganismi e colloidi dall′acqua della rete idrica e viene impiegato nei casi in cui l′acqua della rete abbia un indice di fouling elevato (7> SDI > 12)
Applicazioni
Per il pretrattamento di acqua prelevata dalla rete idrica con un elevato indice di fouling prima che alimenti i sistemi Milli-Q® CLX/HX/HX-SD/HR 7000.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany