SANKIT004
Kit di sanitizzazione
For AFS® Water Purification Systems
Sinonimo/i:
Sanitization Kit for AFS® Water Purification Systems
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Includes RO-Tank-Distribution loop; 4 Steps, < 10 minutes of operator time
maximum duration of 4 h
Confezionamento
pkg of 1 kit
Compatibilità
for use with AFS®
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi