Documenti fondamentali
XX6403730
Millipore
Kit per campionamento liquidi
For sampling turbine fuels, water or other liquids through Millipore Contamination Analysis Monitors
Sinonimo/i:
Sample collection tools, Sampling kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE hose(s) (stainless-clad)
polystyrene monitor(s)
stainless steel
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Parametri
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
Altezza
12.5 cm (4.9 in.)
Lunghezza
36.8 cm
Larghezza
23.5 cm
Peso
4.5 kg (9.9 lb)
applicazioni
industrial qc
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il kit per campionamento di liquidi è una soluzione completa per la raccolta di liquidi sul campo e per l′analisi della contaminazione. Con il gruppo del campionatore in acciaio inossidabile che si inserisce in una valvola a distacco rapido installata nella linea del sistema, una quantità misurata del liquido passa attraverso il monitor. Una siringa con valvola con funzione di pompa rimuove dal monitor il liquido residuo. Il kit è compatibile con i nostri monitor della contaminazione da 37 mm e con monitor di peso corrispondente.
Per l′analisi gravimetrica, con i monitor accessori di peso corrispondente non è necessaria la pesatura preliminare dei filtri prima del campionamento.
Caratteristiche e vantaggi:
•La robusta custodia per il trasporto e il gruppo per il campionamento in acciaio inossidabile garantiscono anni di attività sul campo
•Il kit per campionamento dei liquidi include 12 monitor della contaminazione Tenite
Applicazione:
per il campionamento di carburanti delle turbine, acqua o altri liquidi attraverso i monitor per l′analisi della contaminazione Millipore prima dell′analisi gravimetrica o colorimetrica.