MAWP037P0
Monitor per l′analisi della contaminazione dei fluidi, 37 mm di diametro, esteri misti di cellulosa, pori da 0,8 µm, bianchi con tamponi
Colorimetric particle monitoring
Sinonimo/i:
Fluid monitors
About This Item
Materiali
cellulose (thick pad)
clear Tenite™ plastic (housing)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyethylene (plugs)
Sterilità
non-sterile
Diam. filtro
37 mm
Superficie filtrante
9 cm2
Dimensione pori
0.8 μm pore size
Raccordi
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
applicazioni
industrial qc
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il conteggio medio di fondo delle particelle (valore ABC - Average Background particle Count) è riportato su ciascuna confezione. Lo speciale tampone, spesso, sostiene il filtro a pressioni differenziali elevate.
Per monitor per la contaminazione dei fluidi appaiati in peso, si faccia riferimento al prodotto MAWP037PM.
Componenti (dall′alto al basso)
- Tappo blu (polietilene)
- Sezione superiore del monitor (Tenite)
- Membrana MF-Millipore, 0,8μm, 37 mm (esteri misti di cellulosa)
- Tampone assorbente alto, 34 mm (cellulosa)
- Sezione inferiore del monitor (Tenite)
- Tappo rosso (polietilene)
Parti di ricambio:
- AAWP037P0 | Filtro a membrana MF-Millipore™, pori da 0,8 μm (Ricambi per monitor con tampone assorbente spesso per il monitoraggio dei liquidi)
- AP30034P0 | Tampone assorbente spesso, 34 mm
- M000037P0 | Monitor per l'analisi della contaminazione dei fluidi, vuoto
Principio
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2