Documenti fondamentali
XX4004700
Millipore
Portafiltri in acciaio inossidabile per filtrazione in pressione, 47 mm, 100 mL
Stainless Steel Pressure Filter Holder, 47mm, 100mL
Sinonimo/i:
Pressure Filter Holder
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE seal
anodized aluminum lock ring
fluoroelastomer A seal
silicone stopper
stainless steel adapter (for tubing)
stainless steel barrels
stainless steel base
stainless steel cap (for top)
stainless steel support screen(s) (for filter)
Livello qualitativo
Parametri
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
tecniche
pressure filtration: suitable
Altezza
29.2 cm , 100mL holder
53.3 cm , 340mL holder
Diametro
7 cm
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
11.3 cm2
Raccordi
9.5 mm (3/8 in.) inlet hose connector
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
applicazioni
filtration
Compatibilità
for use with Stainless Steel Pressure Filter Holder
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Questi portafiltri sono ideali per l'ultrapurificazione o la sterilizzazione in batch di liquidi. Il serbatoio cilindrico contiene 100 mL (o 340 mL) di liquido che viene filtrato attraverso un filtro opportuno sostenuto dalla base del portafiltri grazie all'applicazione esterna di gas in pressione.
Caratteristiche & vantaggi:
•il portafiltri è dotato di un serbatoio che può contenere 100 mL (o 340 mL) di liquido per la filtrazione in batch
•autoclavabile con la membrana in sede per scopi di filtrazione sterilizzante
Applicazioni:
filtrazione in batch
Applicazioni
Portafiltri in acciaio inossidabile per filtrazione in pressione, 47 mm, 100 mL
Principio
Pressione