Key Documents
XX2504755
Millipore
Tubo, d.i. 6,3 mm X 58 cm, lattice
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materiali
latex
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Diam. int.
6.3 mm (0.25 in.)
Lunghezza
58 cm
input
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Autoclavabile (non autoclavare con il portafiltri in sede. Il filtro potrebbe essere danneggiato dagli estraibili eventualmente rilasciati dal tubo)