Key Documents
XX2504705
Millipore
Adattatore a portagomma, da NPTM 1/4 di pollice a DI 3/8" (9,5 mm) ID
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiali
stainless steel (Series 300)
Diam. int.
6.3 mm (0.25 in.)
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type bottled water
sample type cosmetics
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Può essere usato in combinazione con i sistemi di filtrazione Millipore