Key Documents
WBSH0500
Millipore
Amplificatore di segnale per l'immunorivelazione Immobilon
Western Blotting, immunodetection
Sinonimo/i:
Western blot signal enhancer, signal enhancer
About This Item
Codice UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Immobilon®
tecniche
western blot: suitable
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
L'amplificatore di segnale Immobilon® combina l'amplificazione del segnale e la saturazione (blocking) in un unico reagente pronto all'uso.
Amplificazione di segnale: amplifica i Western blot a bassa intensità di segnale senza amplificare il rumore
Risparmiare anticorpo primario: quando il segnale è forte, si può utilizzare l'amplificatore di segnale Immobilon per ridurre la quantità di anticorpo primario necessario.
Applicazioni
L'amplificatore di segnale Immobilon® è stato progettato per l'uso in applicazioni di Western blotting quando si osserva una bassa intensità del segnale. Combina l'amplificazione del segnale e la saturazione (blocking) in un unico reagente pronto all'uso. Il potenziamento della reazione anticorpo-antigene può produrre un aumento dell'intensità del segnale da 2 a 10 volte rispetto ai reagenti utilizzati tradizionalmente. Il reagente è formulato per essere utilizzato sia nelle fasi di blocco della membrana che nelle fasi di diluizione dell'anticorpo e può essere utilizzato per l'immunorivelazione tradizionale o con il sistema di rivelazione di proteine SNAP i.d.. L'amplificatore di segnale Immobilon è compatibile con le membrane per blotting in PVDF e con quelle in nitrocellulosa e può essere utilizzato con metodi di rivelazione cromogenici, chemiluminescenti e fluorescenti.
Note legali
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3