WBAVDP001
Immobilon® Block - PO (tampone di blocking per fosfoproteine)
Western blotting, dot/slot blotting, mass spectrometry, phosphorolation assay
About This Item
Codice UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 500 mL
Produttore/marchio commerciale
Immobilon®
tecniche
western blot: suitable
Area membrana
1000 cm2 , membrane coverage
Metodo di rivelazione
chemiluminescent (phosphoprotein)
fluorometric (phosphoprotein)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Qualità
Per risultati ottimali, utilizzare la membrana Immobilon-P per il rilevamento in chemiluminescenza (luminol) o visivo (ad es. TMB) e la membrana Immobilon-FL per il rilevamento in fluorescenza.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 20–25°C
Note legali
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
I-Ting Chen et al.
EMBO reports, 22(12), e52254-e52254 (2021-10-12)
Promyelocytic leukemia protein (PML) is a tumor suppressor possessing multiple modes of action, including induction of apoptosis. We unexpectedly find that PML promotes necroptosis in addition to apoptosis, with Pml-/- macrophages being more resistant to TNF-mediated necroptosis than wild-type counterparts