407207
SignalBoostImmunoreaction Enhancer Kit
Sinonimo/i:
immunodetection signal enhancer, signal enhancer
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 1600 cm2
sufficient for 20 miniblot(s)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
• Increases signal: minimizes background resulting in high signal to noise ratios
• Versatile: can be used with nitrocellulose or PVDF membranes and is compatible with chemiluminescent or colorimetric detection systems
• Convenient: ready-to-use format, no dilution necessary
Componenti
Attenzione
Principio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1