Documenti fondamentali
UFC40LH25
Millipore
Filtro centrifugo Ultrafree®, volume del campione 2 mL
pore size 0.45 μm, PTFE membrane (hydrophilic)
Sinonimo/i:
Centrifuge filter
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane (hydrophilic)
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
holdup volume 10 μL
Produttore/marchio commerciale
Ultrafree®
Parametri
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
tecniche
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
77 mm
Diametro
16.3 mm
Superficie filtrante
0.8 cm2
Volume d’esercizio
5 mL
Dimensione pori
0.45 μm pore size
applicazioni
sample preparation
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I filtri centrifughi Ultrafree®-MC (0,5 mL) e Ultrafree-CL (2 mL) sono filtri monouso impiegati per rimuovere le particelle da soluzioni biologiche acquose. Questi dispositivi, disponibili con due diverse capacità per quanto riguarda il volume trattabile e con una serie di membrane microporose (da 0,1 a 5,0 µm), assicurano una filtrazione rapida e prestazioni altamente riproducibili. Sono disponibili anche unità presterilizzate. Usare in rotori ad angolo fisso per provette da 1,5 mL (-MC) e 15 mL (–CL).
•Cinque diversi gradi di filtrazione da 0,1 a 5,0 µm
•Sono disponibili anche unità presterilizzate
•Filtrazione rapida e alta riproducibilità
•Da usare in rotori ad angolo fisso per provette da 1,5 mL
Applicazioni
•Rimozione di particelle e precipitati da campioni acquosi e da campioni in alcuni solventi
•Ideali per soluzioni di proteine e acidi nucleici
Tipo di filtro: microfiltrazione
Applicazioni
Dimensione dei pori 0,45 µm, PVDF idrofilo, volume 2 mL, non sterili
Rotore ad angolo fisso (15 mL), massimo 5.000 x g
Stato fisico
Codice colore: rosso
Note legali
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany