UFC40GV0S
Filtri centrifughi Ultrafree®, volume del campione 2 mL
pore size 0.22 μm, PVDF membrane (hydrophilic), sterile
Sinonimo/i:
Centrifuge filter
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
holdup volume 10 μL
Produttore/marchio commerciale
Ultrafree®
Parametri
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
tecniche
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
77 mm
Diametro
16.3 mm
Superficie filtrante
0.8 cm2
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
applicazioni
sample preparation
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
•Cinque diversi gradi di filtrazione da 0,1 a 5,0 µm
•Sono disponibili anche unità presterilizzate
•Filtrazione rapida e alta riproducibilità
•Da usare in rotori ad angolo fisso per provette da 1,5 mL
Applicazioni
•Rimozione di particelle e precipitati da campioni acquosi e da campioni in alcuni solventi
•Ideali per soluzioni di proteine e acidi nucleici
Applicazioni
Stato fisico
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Affinity interaction chromatography is an effective method for protein purification that can achieve up to 95% purity in one step