UFC40LG25
Filtro centrifugo Ultrafree®, volume del campione 2 mL
pore size 0.22 μm, PTFE membrane (hydrophilic)
Sinonimo/i:
Centrifuge filter
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE membrane (hydrophilic)
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
holdup volume 10 μL
Produttore/marchio commerciale
Ultrafree®
Parametri
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
tecniche
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
77 mm
Diametro
16.3 mm
Superficie filtrante
0.8 cm2
Volume d’esercizio
5 mL
Dimensione pori
0.22 μm pore size
applicazioni
sample preparation
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Tipo di filtro: microfiltrazione
Applicazioni
Stato fisico