TX1202
Triethylamine
HPLC
Sinonimo/i:
Triethylamine, acid
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
72 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
tecniche
HPLC: suitable
Colore
clearAPHA: ≤20
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
90 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-115 °C
Temp. transizione
flash point -11 °C
Solubilità
133 g/L
Densità
0.73 g/cm3 at 20 °C
Assorbanza UV
λ: 254 nm Amax: ≤0.10
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 300 nm Amax: ≤0.02
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Risultati analitici
Assay: 99.5% min
Color (APHA): 20 max
Identity (IR-spectrum): Conforms
UV Absorbance (0.1%, water, 254 nm): 0.10AU max
UV Absorbance (0.1%, water, 280 nm): 0.04AU max
UV Absorbance (0.1%, water, 300 nm): 0.02AU max
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - closed cup