Key Documents
90340
Sigma-Aldrich
Trietilammina
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
N,N-dietiletanammina
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.19
Beilstein:
605283
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
51.75 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
593 °F
Durata
36 mo.
Limite di esplosione
8 %
Impurezze
≤0.1% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.003%
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
n20/D 1.401
P. eboll.
88.8 °C (lit.)
Punto di fusione
−115 °C (lit.)
Densità
0.727 g/mL at 20 °C
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La trietilammina è un′ammina terziaria. È stata segnalata come reagente precipitante promettente per l′acido fosfomolibdico. Il sistema Et3n/acido formico è stato usato per l′idrogenazione asimmetrica per trasferimento (ATH) di derivati metossi-sostituiti.
La treitilammina è una base forte e un agente di precipitazione ampiamente utilizzata nella reazione di Heck e per preparare esteri e ammidi da cloruri acilici.
Applicazioni
La trietilammina può essere usata nei seguenti studi:
  • Come base nelle reazioni di Heck.
  • Sintesi di spirocicli attraverso la ciclizzazione di Heck.
  • Preparazione di picrato di trietilammonio e trietilammina cloridrato 0,1 M.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Trietilammina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1683559
Trietilammina
Triethylamine
Supelco
TX1200
Triethylamine
Asymmetric reduction of electron-rich ketones with tethered Ru(II)/TsDPEN catalysts using formic acid/triethylamine or aqueous sodium formate.
Soni R, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80(13), 6784-6793 (2015)
Acid-base reactions in non-dissociating solvents. Acetic acid and triethylamine in carbon tetrachloride and chloroform.
Barrow GM and Yerger EA.
Journal of the American Chemical Society, 76(20), 5211-5216 (1954)
THE SPECIFIC PRECIPITATION OF ORTHOPHOSPHATE AND SOME BIOCHEMICAL APPLICATIONS.
Y SUGINO et al.
The Journal of biological chemistry, 239, 2360-2364 (1964-07-01)
Zhao et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 6(5), 843-848 (2000-05-29)
The vinylation of iodobenzene with methyl acrylate has been studied with several supported palladium catalysts in N-methylpyrrolidone in the presence of triethylamine and/or sodium carbonate. The reaction can be performed in air without any solubilizing or activating ligands. It was
Biodegradable porous polymers through emulsion templating.
Lumelsky Y and Silverstein MS.
Macromolecules, 42(5), 1627-1633 (2009)