SYMBFHA01
Maniglie di trasporto per pompa Steritest® Symbio FLEX
Optional accessory, for use with Steritest® Symbio pump
Sinonimo/i:
Ausilio al trasporto della pompa
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
316L stainless steel
agenzia
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
input
pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio pump
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali