SGW6A47HH3
Capsule OptiScale®, matrice Polysep™ II di grado 1,0/0,5 µm nominale
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2, pore size 1.0/0.5 μm
Sinonimo/i:
Optiscale Capsule Polysep II 1.0/0.5 μm 1/4 in. HB/HB
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF vent cap
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
fluoroelastomer FKM seal
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polycarbonate
polypropylene support
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
OptiScale® 47
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
OptiScale®
Parametri
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
tecniche
prefiltration: suitable
Diametro
6.9 cm (2.7 in.)
Superficie filtrante
17.7 cm2
Diam. connessione ingresso
1/4 in.
Diam. connessione uscita
1/4 in.
Impurezze
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matrice
Polysep™ II
pore size
1.0/0.5 μm nominal pore size
1.0/0.5 μm pore size
input
sample type liquid
Raccordi
inlet hose barb
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
- Ritenzione degli organismi: batterica
- Modalità d′azione: Filtrazione (esclusione dimensionale)
- Applicazione: purificazione delle proteine
- Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
- Istruzioni per l′uso: fare riferimento alle sezioni installazione e imbibizione della guida all′uso OPTISCALE®-25
- Dichiarazione sulla conservazione: fare riferimento alla guida all′uso OPTISCALE®-25
- Dichiarazione sullo smaltimento: Smaltire in conformità con i regolamenti vigenti nazionali, regionali e locali.
Nota sulla preparazione
3 cicli in autoclave da 60 min a 121 °C; non sterilizzabili a vapore in linea
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2