SYMBDTC03
Vaschetta di drenaggio terreni Steritest® Symbio 3
Streamlines the workflow, Increases Safety
Sinonimo/i:
Uscita
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.13
Prodotti consigliati
Materiali
polyphenylsulfone (PPSU) container (Drain Tray Support)
agenzia
complies with EP (2.6.1)
complies with JP (4.06)
complies with USP (71)
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio Pump
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Recipiente in plastica per la raccolta dei fluidi Steritest® Symbio per vaschetta di drenaggio a 3 canister.
Applicazioni
Accessori per velocizzare i flussi di lavoro e aumentare la sicurezza nel corso dei test di sterilità.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany