Documenti fondamentali
SX0665
Supelco
Sodium Nitrite
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Sodium Nitrite, Diazotizing salts
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
NNaO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
69.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-555-9
Saggio:
≥97.0%
Stato:
solid
Solubilità:
820 g/L
agenzia
meets USP/NF
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0%
Stato
solid
Impurezze
≤0.01% Insoluble matter
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
280 °C (decomposition)
Solubilità
820 g/L
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].N(=O)[O-]
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
Assay: 97.0% min
Calcium (Ca): 0.01% max
Chloride (Cl): 0.005% max
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Insoluble matter: 0.01% max
Iron (Fe): 0.001% max
Potassium (K): 0.005% max
Sulfate (SO4): 0.01% max
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3