Key Documents
SX0143J
Supelco
Gel di silice
28-200 Mesh, Meets ACS Specifications GR ACS
Sinonimo/i:
Silica gel, Amorphous Silicon Dioxide, Amorphous Silica
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41123003
Numero indice EU:
231-545-4
Forma fisica
powder or crystals
Colore
white
Dimensione particelle
<2 mm
28-200 mesh (>=80%)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
P. eboll.
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Color: White
Form: Crystals to powder
Mesh size (28-200): 80% min
Suitability for moisture absorption: To pass test