Documenti fondamentali
BR704534
BRAND® filling tube
for seripettor®, L 500 mm
Sinonimo/i:
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, seripettor®
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.01
Materiali
polypropylene
Descrizione
autoclavable for sterile applications
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 704534
Lunghezza
500 mm
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)