Documenti fondamentali
STBMRFA64
Millipore
Fluido A
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 600 mL, closure type, Black screw cap with septum and protector, pack of 4 bottles
Sinonimo/i:
Fluido A
About This Item
Codice UNSPSC:
41106214
NACRES:
NA.74
agenzia
EP EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Descrizione
For rinsing and dilution
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type Black screw cap with septum and protector
ready-to-use
Confezionamento
pack of 4 bottles
Capacità bottiglia
1000 mL
bottle filling volume
600 mL
Capacità
1000 mL
input
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1±0.2 (25 °C)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Il fluido A è un tampone di lavaggio di uso comune che soddisfa gli standard della farmacopea europea (EP) 2.6.1, della farmacopea degli Stati Uniti (USP) 71 e della farmacopea giapponese (JP) 4.06. Il prodotto si presenta come un liquido limpido incolore, con pH 7,1 ± 0,2 a 25°C. Può essere conservato a 2-25°C (al riparo dalla luce) per 12 mesi. Ogni flacone è dotato di tappo a vite con setto per ridurre il rischio di contaminazione crociata e ottimizzare le procedure di disinfezione.
Applicazioni
Il Fluido A viene utilizzato per il lavaggio di soluzioni acquose durante i test di sterilità mediante filtrazione su membrana e per la diluizione dei solidi solubili nella stessa applicazione. Questo prodotto viene inoltre raccomandato come fluido di lavaggio per la filtrazione su membrana di prodotti non sterili. Eccellente per la dissoluzione e la diluizione dei campioni, per la ricostituzione dei preparati di microrganismi commerciali o come terreno per il trasporto dei microrganismi.
Test di sterilità
Verifica della carica microbica
Confezionamento
confezione da 4 flaconi, ogni flacone contiene 600 mL di fluido A.
Componenti
Tappo a vite con setto
Terreno di coltura
Fluido A
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1