Documenti fondamentali
ST1578
Sigma-Aldrich
Anti-IMPDH2 Mouse mAb (1E12-B6)
liquid, clone 1E12-B6, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Inosine Monophosphate Dehydrogenase 2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
1E12-B6, monoclonal
application:
Reattività contro le specie:
human
citations:
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E12-B6, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IMPDH2(3615)
Descrizione generale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the IMPDH2 protein.
Recognizes the IMPDH2 protein.
This Anti-IMPDH2 Mouse mAb (1E12-B6) is validated for use in ELISA, Immunoblotting for the detection of IMPDH2.
Immunogeno
Full-length, recombinant human IMPDH2 (aa 1-515), expressed as a GST fusion protein
Applicazioni
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Stato fisico
In PBS, pH 7.2.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Altre note
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.