SPR0LS001
Blocco di purificazione SmartPak®
For use with RiOs™ 3/5 Water Purification System
Sinonimo/i:
Blocco di purificazione SmartPak® RO 5 LT
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
NACRES:
JA.13
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
SmartPak®
Compatibilità
for use with RiOs™
Descrizione generale
Questa cartuccia sostitutiva viene impiegata per pretrattare l′acqua di alimentazione, rimuovendo con efficacia i contaminanti presenti.
Applicazioni
La cartuccia singola SmartPak® RO (con membrana RO integrata) assicura una sostituzione facile e veloce.
Note legali
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany