SPR00S001
Blocco di purificazione SmartPak® RO 3
For use with RiOs™ 3 Systems
Sinonimo/i:
Blocco di purificazione SmartPak®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Caratteristiche
A unique purification pak to product RO water directly from tap water
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
SmartPak®
Compatibilità
for use with RiOs™
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Il blocco di purificazione SmartPak® RO 3 viene usato con i sistemi RIOs™ 3.
Applicazioni
Questa cartuccia rimuove un gran numero di contaminanti (organici, ioni, particelle...)
Caratteristiche e vantaggi
Ricambio originale per la sostituzione del blocco di purificazione SmartPak® RO 3 - SPR00S001.
Note legali
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany