SLFG750
Millex™ hydrophobic PTFE vent filter
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/8 in. NPTM, sterilization compatible with autoclavable
Sinonimo/i:
0.2 μm PTFE syringe filter, Fluoropore® PTFE syringe filter, Millex-FG vent filter, Millex™-FG Vacuum Line Protector, disposable syringe filter, syringe filter, vacuum line filter
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE membrane
polypropylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
Millex™
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millex™
Parametri
≥15 L/min air flow rate at 0.3 bar (5 psi)
130 °C max. temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Diametro
50 mm
Superficie filtrante
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
57 mm
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
0.2 μm
input
gas
sample type organic solution(s)
Raccordi
1/8 in. male NPT inlet/outlet connection thread(s)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
- Sterilizing Gases
- Vacuum Line Protection,
- Venting Sterile Containers
- Sterilizing and Clarifying Organic Solutions
Caratteristiche e vantaggi
- Ideal for vacuum line protection
- Bi-directional in flow
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13