SCT250
BioTracker™ Spermine Polyamine Green Fluorescent Live Cell Probe
Human
Sinonimo/i:
clickable polyamine probe, live cell probe, polyamine probe, polyamine transport system probe, spermine probe
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
BioTracker™ Spermine Polyamine Green Fluorescent Live Cell Probe,
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of 500 μg
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
MW: 743.35 g/mol
SPECTRAL PROPERTIES
λex: 494 nm
λem: 510 nm
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3