SCR006
Soluzione per la conta delle cellule Accumax™ in DPBS filtrato per la sterilità, testato per colture cellulari
A cell detachment solution of proteolytic, collagenolytic & DNAse enzymes. The reagent is useful for creating single cell suspensions from clumped cell cultures for accurate cell counting, detachment of cells from primary tissue.
Sinonimo/i:
Accumax Cell Solution, Cell Counting Solution
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Questo reagente è usato: per ottenere sospensioni di singole cellule da aggregati di cellule in coltura e consentire un′accurata conta cellulare, per il distacco delle cellule dal tessuto primario, per distacco delle cellule dai comuni materiali in plastica usati nelle colture tissutali nonchè da quelli trattati e rivestiti (coating) per favorire l′adesione, inclusi SmartPlastic. ACCUMAX non contiene prodotti derivati da mammiferi o batteri.
Ciascun lotto di ACCUMAX viene testato per la sterilità (mediante il metodo di filtrazione su membrana USP), l'attività enzimatica (testata con tetrapeptidi sintetici cromogenici) e per la capacità di staccare le cellule dalle plastiche delle colture cellulari.
ACCUMAX è stato testato con successo su diversi tipi di linee cellulari, incluse: CHO, BHK, 293, COS, Sf9 e epatociti primari di pesce gatto.
Applicazioni
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1