SCME003
Kit completo di terreni di coltura EndoGRO-MV-VEGF
Sinonimo/i:
VEGF culture media
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Chemicon®
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type endothelial cells
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Le formulazioni dei terreni EndoGRO forniscono un ambiente di coltura cellulare ottimale per molti tipi di cellule endoteliali, tra cui le HUVEC, cellule endoteliali dell'aorta e altre cellule endoteliali umane dei grandi vasi sanguigni e microvascolari. Questi terreni di coltura hanno dimostrato la capacità di far crescere le cellule endoteliali a velocità pari o superiori a quelle dei terreni contenenti siero disponibili in commercio, pur mantenendo un'eccellente morfologia cellulare. I terreni sono confezionati in un involucro protettivo termoretraibile contro i raggi UV appositamente progettato per garantire una maggiore stabilità, che include un indicatore di temperatura che aiuta a prevenire la contaminazione. I terreni di coltura EndoGRO non contengono agenti antimicrobici né rosso fenolo, componenti che possono causare stress cellulare ed effetti di mascheramento che possono influenzare i risultati sperimentali. Sono disponibili quattro diverse formulazioni per le varie applicazioni e i requisiti delle colture cellulari.
Applicazioni
EndoGRO-MV-VEGF è una formulazione a basso contenuto di siero, concepita per la rapida proliferazione delle cellule endoteliali microvascolari umane.
Il kit completo di terreni di coltura EndoGRO-MV-VEGF è una formulazione a basso contenuto di siero, concepita per la rapida proliferazione delle cellule endoteliali microvascolari umane.
Componenti
- Terreno basale EndoGRO (SCME-BM)
- Kit di supplemento (SCME003-S)
Stoccaggio e stabilità
Conservare il terreno basale (SCME-BM) a 2 - 8ºC. La speciale confezione protettiva contro i raggi UV salvaguarda il terreno di coltura EndoGRO dai danni causati dalla luce, tuttavia gli utilizzatori devono fare attenzione affinché il prodotto sia protetto da un'esposizione prolungata alla luce. Conservare il kit di supplemento (SCME003-S) a -20ºC.
Altre note
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.