Key Documents
GF003
Sigma-Aldrich
Fibroblast Growth Factor basic, human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
FGF-2, Fattore di crescita 2 legante eparina, bFGF, beta-FGF
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
product name
Proteina di base del fattore di crescita dei fibroblasti, umana ricombinante,
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg Endotoxin level (of FGF-b)
input
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Descrizione generale
Il fattore di crescita dei fibroblasti di base (FGF-b) è un fattore di crescita legato all'eparina che stimola la proliferazione di un'ampia varietà di cellule, comprese quelle mesenchimali, neuroectodermiche ed endoteliali. Inoltre, Il FGF-b esercita una potente attività angiogenica in vivo. L′FGF umano è una proteina di 17,2 kDa contenente 155 residui amminoacidici.
Il fattore di crescita dei fibroblasti di base (bFGF) è un fattore di crescita legato all'eparina che stimola la proliferazione di un'ampia varietà di cellule, comprese quelle mesenchimali, neuroectodermiche ed endoteliali. Inoltre, Il bFGF esercita una potente attività angiogenica in vivo. Il bFGF umano è una proteina di 17,2 kDa contenente 155 residui amminoacidici. Xu, et al. hanno dimostrato che bFGF sinergizza con l'antagonista BMP noggin per sostenere la proliferazione indifferenziata di cellule staminali embrionali umane (hES) in condizioni "feeder-free". GF003-AF è stato sviluppato senza ingredienti di origine animale e può essere utilizzato per la coltura di cellule hES in un sistema di coltura senza feeder e senza animali.
espressione in E. coli
Applicazioni
Il fattore di crescita dei fibroblasti di base (FGF-b) è un fattore di crescita legato all'eparina che stimola la proliferazione di un'ampia varietà di cellule, comprese quelle mesenchimali, neuroectodermiche ed endoteliali.
Per la maggioranza delle applicazioni in vitro, il bFGF esercita la sua attività biologica in un intervallo di concentrazione compreso tra 0,1 e 10,0 ng/mL. Le cellule responsive includono (elenco parziale): Cellule endoteliali, mesenchimali Le cellule ES umane richiedono concentrazioni comprese tra 4 e 100 ng/mL, a seconda del metodo di coltura.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno determinate dall′utente.
Linkage
FA009-1
Stato fisico
Liofilizzato da una soluzione di 0,7 mg/mL in Tris 5mM, pH 7,6 con NaCl 150 mM.
Stoccaggio e stabilità
Conservare il materiale liofilizzato a -20 °C fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta.
Applicazioni generali:
dopo una rapida centrifuga, ricostituire in tampone fosfato 0,1M, pH 6,8, a una concentrazione di 0,1-1,0 mg/mL. Ricostituito b
Risultati analitici
L′ FGF-b umano Chemicon è totalmente biologicamente attivo rispetto agli standard. La ED50 è stata determinata mediante stimolazione dose-dipendente dell′assorbimento di timidina da parte di cellule NIH3T3 che esprimono recettori FGF.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
hEGF EGF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
E9644
hEGF
Alexander Brown et al.
Biomaterials, 243, 119921-119921 (2020-03-17)
In vitro tissue engineered models are poised to have significant impact on disease modeling and preclinical drug development. Reliable methods to induce microvascular networks in such microphysiological systems are needed to improve the size and physiological function of these models.
Ratchakrit Srikuea et al.
Scientific reports, 10(1), 8239-8239 (2020-05-20)
Skeletal muscle exhibits enormous plasticity throughout life, however, less is known regarding how the stages of growth regulate its local vitamin D system. Herein, we investigated serum 25(OH)D3 and Ca2+ levels along with the vitamin D system in skeletal muscle