Documenti fondamentali
SCM007
Sigma-Aldrich
Terreno di congelamento per cellule progenitrici neurali ReNcell
ReNcell Neural Stem Cell Freezing Medium is qualified for use with ReNcell immortalized human neural progenitor cell lines, CX.
Sinonimo/i:
Neural Stem Cell Cryopreservation Culture Media
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Il terreno di congelamento per cellule staminali neurali ReNcell è stato qualificato per l'impiego con linee di cellule progenitrici neurali umane immortalizzate ReNcell CX (N° Catalogo CHEMICON SCC007) e VM (N° Catalogo CHEMICON SCC008) coltivate in assenza di siero con il terreno di mantenimento ReNcell NSC (N° Catalogo CHEMICON SCM005). La sua formulazione ottimizzata assicura una crioconservazione uniforme e un'eccellente vitalità dopo scongelamento e piastratura.
Applicazioni
Crioconservazione in assenza di siero di linee di cellule staminali neurali umane ReNcell CX e VM immortalizzate
Stato fisico
Formulazione priva di siero. Contiene DMSO al 10%
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -20 C. Fare riferimento alla data di scadenza del lotto specificata sull′etichetta.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Protocolli
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.