Key Documents
S2VPU02RE
Millipore
Sistema di filtrazione sotto vuoto Millipore® Stericup® Quick Release
pore size 0.1 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 250 mL, pack of 12 ea
Sinonimo/i:
SCVPU02RE, Sistemi per la filtrazione col vuoto Stericup Quick Release-VP
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
NACRES:
NB.24
Materiali
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; irradiated
Nome Commerciale
Stericup®
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 12 ea
Parametri
max. temp. at 45 °C
Descrizione
2.4 mL (hold-up volume)
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
164 mm
Capacità
250 mL
Diametro
12.5 cm
Diam. filtro
73 mm
Superficie filtrante
40 cm2
Capacità imbuto
250 mL
Matrice
Express PLUS
Dimensione pori
0.1 μm pore size
Raccordi
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Con i sistemi di filtrazione Stericup® and Steritop® potete filtrare senza problemi e lavorare in tutta tranquillità.
I dispositivi di filtrazione sotto vuoto sterile Stericup® and Steritop® utilizzano membrane ad alte prestazioni particolarmente affidabili per la filtrazione sterile ottimale di reagenti di laboratorio tamponi e terreni di coltura. Questi dispositivi, caratterizzati da una forma stabile e priva di sporgenze, abbinano portate e prestazioni di alto livello ad un binding aspecifico ridotto.
Questa unità filtrante Stericup® con membrana in fluoruro di polivinilidene (PES) di grado 0,1 μm è composta da un imbuto filtrante innestabile su bottiglia (“bottle-top”) da 250 mL e da un flacone di raccolta da 250 mL dotato di tappo a scatto per la filtrazione e la conservazione del filtrato.
Questo articolo è la diretta sostituzione di SCVPU02RE
Applicazioni
I sistemi Stericup® e Steritop® sono pensati per ridurre la formazione di schiuma e la denaturazione delle proteine e, nello stesso tempo, per massimizzare il flusso di filtrazione e possono essere utilizzati per la filtrazione sterile col vuoto di soluzioni acquose quali i terreni di coltura e i fluidi biologici.
  • Terreni di coltura con/senza additivi
    • Tamponi
    • Soluzioni biologiche
  • Solo per impiego a fini di ricerca.
    Caratteristiche e vantaggi
    • L′imbuto filtrante “Quick release” si sgancia dal flacone di raccolta con un semplice movimento rotatorio di un quarto di giro—riducendo così l′eventualità di fuoriuscite e facilitando le operazioni manuali su banco o sotto cappa.
    • Le caratteristiche della membrana, quali composizione e dimensione dei pori, sono riportate in tutta evidenza sull′elemento filtrante Steritop, così da velocizzare la scelta del filtro adatto per ogni applicazione.
    • Il tappo di sicurezza a scatto, dotato di sporgenze a flangia, è stato perfezionato in modo da garantire una presa sicura quando bagnato e quando asciutto—e il meccanismo di arresto tattile certifica la perfetta chiusura del flacone. Non dovrete preoccuparvi più di tanto dell′eventualità di una fuoriuscita di liquido o della contaminazione di filtrati sterili.
    • L′ampia superficie di scrittura satinata presente sul flacone di raccolta e il colore più chiaro del tappo migliorano la leggibilità e riducono il rischio di segni illeggibili, per facilitare le operazioni di marcatura dei campioni.
    • Per evitare rischi di contaminazione, il tappo a scatto può essere appoggiato comodamente anche sul fianco.
    • I flaconi di raccolta sono impilabili, con conseguente risparmio di spazio in armadio o in magazzino.
    Note legali
    EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany