Documenti fondamentali
CLS431474
Sistema Corning® di filtro a vuoto in testa a bottiglia
polyethersulfone membrane, pore size 0.1 μm, filter capacity 1000 mL
Sinonimo/i:
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
NACRES:
NB.24
Materiali
high-density polyethylene cap (plug seal)
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap plug seal
graduations
Confezionamento
pack of 1
case of 12
pkg of (individually wrapped system)
Produttore/marchio commerciale
Corning 431474
Capacità bottiglia
1000 mL
Capacità filtro
1000 mL
Capacità imbuto
1000 mL
Area membrana
54.5 cm2
Diam. collo
45 mm
Colore
orange cap
Dimensione pori
0.1 μm
Raccordi
GL 45 bottle neck
Categorie correlate
Descrizione generale
I sistemi con filtri da vuoto in testa alla bottiglia Corning® hanno un supporto quadrato del filtro per migliorare le prestazioni di filtrazione. Questi sistemi con filtri da vuoto in testa alla bottiglia sono progettati per filtrare e conservare terreni di colture cellulari e/o di colture di tessuti , liquidi biologici e altre soluzioni acquose. Il sistema consiste di una bottiglia di raccolta in polistirene e un imbuto filtrante con la membrana del filtro e una adattatore in polietilene al collo della bottiglia con un tubo di collegamento.
Corning 0.1μm pore size square bottle-top filter systems with a Polyethersulfone (PES) membrane for mycoplasma removal. These 1000mL bottle/filter systems are designed for filtering and storing cell culture and/or tissue culture media, biological fluids and other aqueous solutions. This bottle/filter system consists of a 1000mL polystyrene receiver bottle and filter funnel with a 54.5cm2 membrane and a polyethylene neck adaptor with hose connector.
  • Polyethersulfone (PES) membranes provide the fastest flow rates, the lowest protein binding and low extractables and are best for filtering cell culture media.
  • Receiver bottles feature easy grip sides for improved handling.
  • Additional storage bottles can be purchased to increase capacity.
  • Bottle caps are supplied sterile and individually packaged.
  • Angled hose connector simplifies vacuum line attachment.
  • Individually packaged, sterile and certified nonpyrogenic.
  • Each system has the membrane material and pore size printed on the unit for easy product identification.
  • Expiration date appears on the filter funnel and shipping boxes.
  • Expiration date of the membrane is three years from the time the product is manufactured.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS431474-12EA4061833885314
CLS431474-1EA4061833876015