Documenti fondamentali
S200B05RE
Millipore
Flacone di raccolta Millipore® Stericup®
capacity 500 mL, sterile; irradiated, pack of 12 ea
Sinonimo/i:
Flacone di raccolta Stericup Quick Release, SC00B05RE
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materiali
polystyrene bottle
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; irradiated
Nome Commerciale
Stericup®
Confezionamento
pack of 12 ea
Parametri
45 °C max. temp.
Descrizione
2.4 mL (hold-up volume)
Altezza
147 mm
Capacità
500 mL
Diametro
45 mm
Raccordi
45 mm inlet thread(s)
outlet bottle top (Universal)
Compatibilità
for use with Steritop Filter Units
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Con i sistemi di filtrazione Stericup® e Steritop® potete filtrare senza problemi e lavorare in tutta tranquillità.
I flaconi di raccolta Stericup® a sgancio rapido sono ora dotati di un tappo di sicurezza a scatto che consente una presa sicura anche quando bagnati o umidi. L′arresto tattile conferma la perfetta sigillatura del flacone di raccolta, mentre la superficie satinata rende agevole l′etichettatura.
Questo flacone di raccolta Stericup® con un′apertura da 45 mm dispone di una capacità pari a 500 mL.
Questo articolo sostituisce direttamente SC00B05RE
Applicazioni
I sistemi Stericup® e Steritop® sono pensati per ridurre la formazione di schiuma e la denaturazione delle proteine e, nello stesso tempo, per massimizzare il flusso di filtrazione e possono essere utilizzati per la filtrazione sterile col vuoto di soluzioni acquose quali i terreni di coltura e i fluidi biologici.
  • Terreni di coltura con/senza additivi
    • Tamponi
    • Soluzioni biologiche
  • Per uso esclusivo a fini di ricerca.
    Caratteristiche e vantaggi
    • Il tappo di sicurezza a scatto, dotato di sporgenze a flangia, è stato perfezionato in modo da garantire una presa sicura quando bagnato e quando asciutto—e il meccanismo di arresto tattile certifica la perfetta chiusura del flacone. Non dovrete preoccuparvi più di tanto dell′eventualità di una fuoriuscita di liquido o della contaminazione di filtrati sterili.
    • L′ampia superficie di scrittura satinata presente sul flacone di raccolta e il colore più chiaro del tappo migliorano la leggibilità e riducono il rischio di segni illeggibili, per facilitare le operazioni di marcatura dei campioni.
    • Per evitare rischi di contaminazione, il tappo a scatto può essere appoggiato comodamente anche sul fianco.
    • I flaconi di raccolta sono impilabili, con conseguente risparmio di spazio in armadio o in magazzino.
    Note legali
    Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany