Documenti fondamentali
RW0604700
Millipore
Filtri a membrana rinforzati
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana MCE, pori da 0,5 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web cellulose membrane
white filter
Livello qualitativo
Descrizione
47 mm diameter, mixed cellulose esters, 0.5 µm pore size, polyester web
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
150 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
Diam. filtro
47 mm
Spessore
200 μm
Dimensione pori
0.5 μm pore size
75 % porosity
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: RW06
I prefiltri a membrana rinforzati possono essere utilizzati per rimuovere i contaminanti da un gran numero di liquidi e di gas Sono caratterizzati da un′elevata capacità di trattenere le particelle solide e da una ridotta pressione differenziale, il che li rende ideali per ridurre i livelli di contaminanti a monte dei filtri di grado sterilizzante. Mentre i prefiltri tradizionali contengono amianto o fibre di vetro, i nostri prefiltri a membrana rinforzata sono fabbricati utilizzando materiali che non rilasciano fibre. Essi trattengono i contaminanti sulla superficie della membrana in cellulosa.
Caratteristiche & Vantaggi
•Prefiltri con elevata capacità di trattenere i contaminanti, per una maggiore processività
•Substrato in materiale a prova di rilascio, che non immette fibre nel flusso a valle del filtro
Applicazioni:
prefiltrazione a monte dei filtri di grado sterilizzante
Tipo di filtro: filtro a schermo
Applicazioni
Prefiltrazione prima della filtrazione su membrana da 0,45 μm
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3