Documenti fondamentali
RDHSTAND1
Milli-Q
Piedistallo per erogatore remoto
For Direct-Q® and Synergy® remote systems
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
SB.51
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Descrizione generale
Se posizionato su questo piedistallo, il versatile erogatore remoto può essere collocato su un banco ad una distanza massima di 2 metri dall′unità per la purificazione dell′acqua.
Applicazioni
Per l′erogatore remoto dei sistemi Direct-Q® o Synergy®. Fornisce supporto per l'installazione dell′erogatore remoto su un banco di laboratorio.
Note legali
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany