Documenti fondamentali
PCC030C05
Millipore
Capsula Pellicon® con membrana Ultracel®
pore size 30 kDa, C Screen, filtration area 0.5 m2
Sinonimo/i:
Capsula Pellicon® con membrana Ultracel®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
Materiali
EPDM rubber seal
PPO/PS blend (core)
PPO/PS blend housing
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
epoxy adhesive
polyester screen
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Nome Commerciale
Pellicon®
Condizioni di stoccaggio
room temperature (15-30°C)
Parametri
4-8 L/min-m2 flow rate (feed)
50 psi max. transmembrane pressure (3.5 bar) at 4-30 °C (forward)
80 psi max. inlet pressure (5.5 bar) at 4-30 °C
tecniche
ultrafiltration: suitable
Lunghezza
35.3 cm (13.9 in.)
Diametro
5.7 cm (2.3 in.)
Superficie filtrante
0.5 m2
Dimensioni schermo
, Type C screen (coarse screen)
Volume
107 mL , in feed channel
143 mL , in permeate channel
Impurezze
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m2)
Matrice
Ultracel®
Dimensione pori
30 kDa
pH
2-13
Raccordi
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (feed)
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (permeate)
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (retentate)
Descrizione generale
La capsula Pellicon® è la prima nel suo genere -- un vero dispositivo TFF monouso che è pronto all′uso in pochi minuti. Monoblocco, di facile impiego, non necessita di supporto e viene fornita già sterilizzata mediante irraggiamento.
Applicazioni
Concentrazione, diafiltrazione, scambio di tamponi e purificazione di proteine
Caratteristiche e vantaggi
Modello “plug and play”, senza supporto, semplice da installare, sicura da rimuovere
Sterilizzata ai raggi gamma e senza conservanti, pronta all′uso in pochi minuti
Capsula monoblocco realmente monouso, per interruzioni rapide, sicure e flessibili tra un batch e il successivo
Membrana Ultracel® con rete di tipo C - alti recuperi, trasferimento di massa eccellente, resistenza ai solventi
Prestazioni verificate Pellicon® TFF - una vera scalabilità lineare nell′ambito delle famiglie di prodotti Pellicon® TFF
Confezionamento
Un sacchetto in schiuma avvolge i cappucci alle due estremità della capsula, che viene quindi confezionata in doppio involucro e sigillata sotto vuoto. Così protette, le capsule vengono poste su un carrello e inscatolate singolarmente.
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione.
Il Programma Emprove® integra il nostro portfolio di prodotti mediante:
Documentazione completa, a sostegno delle vostre esigenze di qualifica, valutazione del rischio e ottimizzazione dei processi
Semplificazione delle procedure di conformità, grazie ad informazioni integrative puntuali sulle singole verifiche di prodotto, sulla qualità e sui requisiti normativi.
Comodo accesso 247/ alle informazioni di prodotto più aggiornate.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany