QIA39
FragEL DNA Fragmentation Detection Kit, Fluorescent - TdT Enzyme
Sinonimo/i:
TUNEL Assay
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 50 tests
Livello qualitativo
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
flow cytometry: suitable
input
sample type cell suspension(s)
sample type frozen section(s)
sample type paraffin section(s)
sample type fixed-cell preparation(s)
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Componenti
Attenzione
Specifiche
Principio
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Frey, T. 1997. Cytometry28, 253.
Shapiro, H.M. 1995. Practical Flow Cytometry, Third Edition. Wiley-Liss Inc., New York, New York.
Darzynkiewicz, Z., et al. 1992. Cytometry13, 795.
Gavrieli, Y., et al. 1992. J. Cell Biol.119, 493.
Fawthrop, D. J., et al. 1991. Arch. Toxicol.65, 437.
Martin, S.J., et al. 1990. J. Immunology145, 1859.
Wyllie, A. H. 1980. Nature284, 555.
Kerr, J. F. R., et al. 1972. Br. J. Cancer26, 239.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2