Documenti fondamentali
PX1570
Supelco
Fosfato di potassio
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Idrogenofosfato di potassio, Potassio fosfato bibasico, sec.-Fosfato di potassio
About This Item
Formula condensata:
K2HPO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-834-5
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
meets USP/NF
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
granular
Impurezze
≤0.01% Insoluble matter
Perdita
≤1.0% loss on drying, 105°C
Colore
white
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilità
1600 g/L
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
Assay (acidimetric)98.0% minChloride (Cl)0.003% maxColorWhiteFormGranular powderHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.001% maxLoss on drying (105°C)1.0% maxNitrogen compounds (as N)0.001% maxSodium (Na)0.05% maxSulfate (SO4)0.005% maxpH of a 5% solution at 25°C8.5-9.6
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1