Documenti fondamentali
PX1520
Supelco
Potassium Nitrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Potassium Nitrate, Nitrate of Potash
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
KNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-818-8
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
meets USP/NF
Saggio
≥99.0%
Stato
crystals
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
Colore
white
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
334 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
iodate (IO3-): ≤5 ppm
nitrite (NO2-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
Assay99.0% minCalcium (Ca)0.005% maxChloride (Cl)0.002% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIodate (IO3)5ppm maxIron (Fe)3ppm maxMagnesium (Mg)0.002% maxNitrite (NO2)0.001% maxPhosphate (PO4)5ppm maxSodium (Na)0.005% maxSulfate (SO4)0.003% maxpH of a 5% solution at 25°C4.5-8.5
Pittogrammi
Flame over circle
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1