Documenti fondamentali
PX1476
Supelco
Potassium Hydrogen Phthalate
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinonimo/i:
Potassium Hydrogen Phthalate, Potassium Biphthalate, Potassium Acid Phthalate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5KO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Numero indice EU:
212-889-4
Saggio:
99.95-100.05% dry basis
Stato:
solid
Solubilità:
80 g/L
Livello qualitativo
Saggio
99.95-100.05% dry basis
Stato
solid
Impurezze
≤0.002% Sulfur compounds (as S)
≤0.005% Insoluble matter
Colore
white
pH
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
295-300 °C
Solubilità
80 g/L
Anioni in tracce
chloride (Cl-): 0.003%
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Meets ACS Specifications GR ACS
Risultati analitici
Assay (dried basis)99.95-100.05%Chlorine compounds (as Cl)0.003% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxSodium (Na)0.005% maxSulfur compounds (as S)0.002% maxpH of a 0.05 m solution at 25.0 ± 0.2°C4.00-4.02
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6