Key Documents
60357
Supelco
Potassio ftalato monobasico
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Sinonimo/i:
Acido ftalico, KHP, Potassio biftalato, Potassio idrogeno ftalato
About This Item
Formula condensata:
HOOCC6H4COOK
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.22
Beilstein:
3637128
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
reference material
Livello qualitativo
Saggio
>99.5%
Qualità
certified by BAM
tecniche
titration: suitable
pH
4
Punto di fusione
295-300 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
L'idrogenoftalato di potassio, noto anche come KHP, è uno standard volumetrico prodotto in condizioni stringenti e misurato con la massima precisione possibile. Il contenuto dello standard viene misurato mediante titolazioni acido-base di tipo volumetrico. Il suo valore certificato e l′incertezza di misura sono conformi alla Guida ISO 35.
Applicazioni
Trova uso come materiale di riferimento per la standardizzazione di soluzioni volumetriche nelle titolazioni alcalimetriche.
Caratteristiche e vantaggi
  • Disponibile in forma solida in una bottiglia di vetro protetta per garantirne la stabilità per tutto il periodo di validità fino al momento dell′apertura.
  • Materiale ad alta purezza tracciabile ai materiali di riferimento standard (SRM) del NIST
  • L′elevata qualità permette determinazioni accurate del titolo
  • Accompagnato da un certificato d′analisi (CdA)
Risultati analitici
Il certificato e il rapporto di certificazione, inclusi in ogni confezione, riportano l′esatta concentrazione, la data di scadenza e informazioni dettagliate sulla certificazione. Contenuto e data di scadenza sull′ etichetta.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Purity of potassium hydrogen phthalate, determination with precision coulometric and volumetric titration--A comparison
Recknagel S, et al.
Analytica Chimica Acta, 599(2), 256-263 (2007)
Purity of potassium hydrogen phthalate, determination with precision coulometric and volumetric titration?A comparison
Recknagel S, et al.
Analytica Chimica Acta, 599, 256-263 (2007)
Maria Cristina Fossi et al.
Marine pollution bulletin, 64(11), 2374-2379 (2012-09-12)
Baleen whales are potentially exposed to micro-litter ingestion as a result of their filter-feeding activity. However, the impacts of microplastics on baleen whales are largely unknown. In this case study of the Mediterranean fin whale (Balaenoptera physalus), we explore the
H Fromme et al.
Environment international, 61, 64-72 (2013-10-10)
Phthalates have been used for decades in large quantities, leading to the ubiquitous exposure of the population. In an investigation of 63 German daycare centers, indoor air and dust samples were analyzed for the presence of 10 phthalate diesters. Moreover
Juanjuan Feng et al.
Journal of chromatography. A, 1268, 16-21 (2012-11-07)
Because of the occurrence of ion exchange between high-ionic-strength solution and anions of polymeric ionic liquids (PILs), PILs based solid-phase microextraction (SPME) fibers were rarely used in direct immersion mode to high-salt-added samples. In this work, a novel double-confined PIL