Documenti fondamentali
PVC503700
Millipore
Filtri a membrana PVC con pori da 5,0 μm
Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in PVC
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
PVC membrane
plain filter
white filter
agenzia
in accordance with ASTM® E1553
in accordance with NIOSH 0500,0600,5000,5011,5019,5026,5030,5032,5035,7300,7500,7501,7504,7505,7600,7601,7602,7603,7604,7605
in accordance with OSHA ID 215,ID142
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
2.9 L/min-cm2 air flow rate
Diam. filtro
37 mm
Spessore
50 μm
Dimensione pori
5.0 μm pore size
80 % porosity
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
  • Monitoraggio dell′aria
  • Analisi delle particelle
  • Analisi delle particelle di silice
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials